Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Durchscheinende Tygon Microbore-Schläuche
Lassen sich in engen Kurvenradien biegen und passen ganz einfach auf Anschlüsse. Die transparenten Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon-Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Biopharmazeutika sowie allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  Masterflex™ 06460-48
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15116526
  • 194.00 CHF / 30 Meter
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen.Die transparenten Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon Schläuche mit Mikrobohrung sind ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für biopharmazeutische und allgemeine Laboranwendungen.
  • Rezeptur: Tygon™ E-3603
  • Zum Gebrauch mit analytischen Instrumenten
  • Ohne DEHP, phthalatfrei, transparent
  • Lange Haltbarkeit, chemisch beständig, nicht oxidierend
  • Zertifikationen: FDA-konform, erfüllt Anforderungen gemäß USP-Klasse VI und NSF 51
  • Temperaturbereich -46 bis +74 °C (-51 bis +165 °F)
  • Mit Autoklav oder Ethylenoxid sterilisieren
Insbesondere für den Gebrauch mit Masterflex™ Tygon™ E-Lab Microbore/Autoanalysis Lab, farbcodierte Stoppschläuche ohne DEHP entwickelt.
Die Gesamtlänge des Verlängerungsschlauch der E-Lab (E-3603) 06460-Reihe beträgt 30 m(100 ft.). Die Länge des vormaligen Schlauchs betrug 10 m.
Spezifikation
Spezifikation
Microbore-Schläuche
2.79 mm
4.72 mm
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Je 1 x
Durchsichtig
Autoklavierbar
Tygon E-Lab (E-3603)
30 m
-46 °C
48
74 °C