missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Masterflex™ Silikon Platinum Pumpenschläuche

Mit diesen hochleistungsfähigen Pumpenschläuchen aus Silikon gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Masterflex™ L/S™; BioPharm™ hochleistungsfähige, platinvernetzte Silikon-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyse-Anwendungen.

Marke:  Masterflex™ 96420-24

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11761009

  • 362.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Platinvernetzte Silikon-Pumpenschläuche sind die beste Wahl für Druck- und Sauganwendungen sowie beim Arbeiten mit viskosen Flüssigkeiten oder wenn eine lange Lebensdauer gefordert ist.
  • Erfüllt USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH,  RoHS,  ADCF
  • Geringe Absorption; ausgezeichnete Biokompatibilität
  • Sehr geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen sowie Wetter-, Ozon-, Korona- und Strahlungsbeständigkeit
  • Rezeptur: Tygon® 3350 Silikon, platinvernetzt
  • Extrem glatt, minimiert das Wachstum von Bakterien
  • geeignet für geringe bis mittlere Konzentrationen von Basen, Salzen und Alkoholen
  • Transparent, geruchlos, geschmacksneutral und nicht toxisch
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
BioPharm (platinbehandeltes Silikon)
F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
24
1/4 in.
Durchsichtig
660 mm
Pumpenschlauch
6.4 mm
7.6 m
-59 °C
2.8 bis 1700 ml/min
8.8 m
40 psi
232 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt