Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex Pumpenschläuche, durchscheinend
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Marke: Masterflex™ 96419-13
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Verwenden Sie diese langlebigen Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen. Durchscheinende Schläuche mit glatter Oberfläche, guter Biokompatibilität und geringer Gasdurchlässigkeit.- Heißsiegelfähig und schweißbar
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
- Lange Lebensdauer im Vergleich zu vielen anderen Schläuchen aus Silikon oder TPE
- Gemäß GMP hergestellt
- Erfüllt USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
0.8 mm | |
760 cm | |
-50 °C | |
13 | |
1/16 in. | |
Niedrig | |
40 psi | |
135 °C |
Autoklavierbar | |
Puri-Flex | |
Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen | |
Je 1 x | |
0.06 bis 36 ml/min | |
8.8 m | |
Durchscheinend | |
660 mm |