Learn More
Masterflex™ Pumpenkopfadapter
Anschluss eines beliebigen I/P™ Pumpenkopfes an einen Motor mit 56C-Rahmen
1175.00 CHF - 1420.00 CHF
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11855191
|
Masterflex™
77495-00 |
0,06 bis 3400 ml/min |
1175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11856733
|
Masterflex™
77490-00 |
0,12 bis 13 l/min |
1420.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Adapter aus Aluminiumguss besitzen zum einfacheren Konfigurieren ein eingebautes Getriebe
- Mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel
- Geeignet für Motoren mit 56C-Rahmen (1⁄10 PS bis 1⁄2 PS und 650 U/min Höchstdrehzahl des Pumpenkopfs
- Durchflussrate 0,12 bis 19 l/min mit I/P Schläuchen und 3,1:1 Übersetzungsverhältnis— hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und den Schlauchmaßen ab
Spezifikation
Je 1 | |
Pumpenkopfadapter |