Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ L/S Modulare Präzisionspumpsysteme
Diese modularen Antriebe wurden für begrenzte oder ungünstige Platzverhältnisse entwickelt und gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Modulare Präzisionspumpensysteme sind umschaltbar und eignen sich optimal für Dosieranwendungen.
Marke: Masterflex™ 77913-60
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, Drehzahlanzeige und eine ±0.25 %-Drehzahlregelung zur genauen Durchflussregelung
- Dreistellige LED-Anzeige zur Anzeige der Motordrehzahl
- Folientastatur zur einfachen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
- Umkehrmotor zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
- Getrennte Drehzahl- und Leistungsregelung (Ein/Aus); Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe
- ±0.25 % Drehzahlregelung
- Zum genauen und wiederholbaren Messen und Übertragen von Flüssigkeiten
- Fernsteuerung über einen weiblichen DB9-Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
- Drehzahlsteuereingang mit 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V; Pumpenrichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Spritzwassergeschütztes Reglergehäuse aus ABS-Kunststoff mit Schutzart IP33
- Motorgehäuse aus mit Epoxidharz beschichtetem Stahl, Schutzart IP33
- Ein Kabel mit 6 ft. Länge (1.8 m) verbindet Antrieb und Steuereinheit; verlängerbar mit einem optionalen Verlängerungskabel (07557-51) mit 15 ft. Länge (4.6 m)
Spezifikation
IEC 320/CEE22 | |
Variable Drehzahl | |
IP33 | |
60 bis 600 U/min | |
Epoxidbeschichtet | |
07554-95 Konsolenantrieb, C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16 10 Fuß (3 m) Schläuche, Easy-Load 3 77800-60 Pumpenkopf | |
Masterflex™ L/S Easy-Load 3 Pumpe | |
L/S Easy-Load 3 Pumpenkopf 77800-60 | |
351.28 mm | |
111.25 mm | |
114.3 mm | |
90/260 VAC | |
50/60 Hz |
1 | |
LED | |
4.8 bis 480 ml/min | |
Beidseitig anschlagbar | |
Messanwendungen | |
ABS (Koffer), Stahl | |
Beidseitig anschlagbar | |
13.33 Zoll | |
4.38 Zoll | |
4.5 Zoll | |
2.2 A, 115/230 V AC, 50/60 Hz | |
2.2 A bei 115 V, 1.1 A bei 230 V |