Learn More
Masterflex™ L/S™ netzwerkkompatible Pumpensysteme
Netzwerkkompatible Antriebe bieten entweder native Ethernet/IP- oder Profibus-Kommunikation ohne erforderliche zusätzliche Hardware oder Firmware.
Marke: Masterflex™ 77975-72
5550.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchflussraten von 0,001 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Durchflussraten sind von Antrieb, Drehzahl, Pumpenkopf und dem Schlauchdurchmesser abhängig
- Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
- Dosieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; identisches Ausführen—1 bis 9.999 Dosierzyklen oder zeitgesteuerte Dosierung—Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
- Modelle mit Kopfsensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
Spezifikation
1 | |
LCD | |
0,62 bis 3.700 ml/min | |
L/S-Antrieb 07575-30, Cytoflow™ Pumpenkopf 77253-02, 10 ft. C-Flex™ ULTRA™ Schläuche und 1,8 m (6 ft.) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse | |
37,03 x 22,86 x 23,65 cm | |
2.2 A bei 115 V, 1.1 A bei 230 V |
Anschlüsse:Profibus, Bluetooth LE, USB | |
IP 66 | |
0,1 bis 600 U/min | |
Edelstahl | |
90 bis 260 V AC |