Learn More
Masterflex™ DRIVE/DISP MFLX NEMA 115/230V
Bietet drei Dispensiermodi und präzise wartungsarme Motoren. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Digitale modulare Spül-Antriebe verfügen über ein modulares Format, mit dem Sie Motor und Regler an einem beliebigen Ort aufstellen können.
Marke: Masterflex™ 77301-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
- Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
- Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur
- Tastensperre zum Schutz der Einstellungen
- Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
- Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 zu 1
- Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
- Die Pumprichtung erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Start/Stopp/Entleeren erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Das Gehäuse für die Wandmontage ist aus pulverbeschichtetem Aluminium, NEMA4X (IP66), und ausgelegt für Waschvorgänge
- Das pulverbeschichtete Stahlantriebsgehäuse ist NEMA4X (IP66)-zertifiziert für Waschvorgänge
- Fernsteuerbar über wetterfeste Verbindung am Controller
Spezifikation
0.006 bis 3400 ml/min | |
IP66 | |
Regler: 4.75 Zoll; Motor: 6.5 Zoll | |
Regler: 10.16 Zoll; Motor: 14.25 Zoll | |
Steuerung: 11 Zoll; Motor: 7 Zoll | |
±0,1 % (0,1 U/min bei 600 U/min) | |
90 bis 260 Volt Wechselstrom |
50/60 Hz | |
Reversibel | |
Regler: 119 mm; Motor: 165 mm | |
285 mm (Steuerung), 362 mm (Motor) | |
Steuerung 279 mm, (Motor): 178 mm | |
Masterflex L/S Digitales modulares Washdown-Laufwerk mit Remote I/O | |
0,1 bis 600 U/min |