Learn More
Masterflex™ ANTRIEB MASTERFLEX I/P 450 U/MIN Drehzahl 450 U/min, Fördermenge 2,8 bis 12 l/min
Dieser Antrieb mit fester Drehzahl eignet sich zum Spülen vor oder nach dem Pumpen sowie zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen. Die Masterflex™ I/P™ Wash-Down-Antriebe mit fester Drehzahl bestechen durch Zweikanal-Funktionen und Wash-Down-Motor und eignen sich zum Absaugen von Schmutz und Ablagerungen.
Marke:  Masterflex™ 07588-35
Artikelnummer. 11886763
  • 4250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das lackierte Stahlgehäuse der Schutzart IP55 schützt vor dem Eindringen von kleinen Gegenständen und leichtem Spritzwasser
  • Kombischalter Ein/Aus/Rückwärts zur Motorsteuerung
  • 6 Netzkabel mit  ft. (1.8 m) Länge
  • 115 Ausführung mit  V AC: US-Standardstecker
  • Ausführung mit 220 V AC: Europäischer Stecker
  • Auf die Antriebe passen zwei unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard oder EASY-LOAD™
Spezifikation
Spezifikation
2,8 bis 11,8 l/min
Masterflex I/P spülbarer Antrieb mit fester Drehzahl
10.25 Zoll
17 Zoll
11 Zoll
Ja
370 W
450 U/min
IP55
Reversibel
261 mm
43,1 cm
267 mm
±1 %
220 V