Learn More
Masterflex™ I/P™ digitale Prozessantriebe
Precision Masterflex™ I/P digitale Prozessantriebe sind für Nassanwendungen einsetzbar, bieten programmierbares Dispensieren und besitzen wartungsarme Präzisionsmotoren
Marke: Masterflex™ 77420-18
Includes: 6 ft. (1,8 m) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-konformem Stecker. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
Beschreibung
- Die Mindestdurchflussrate beträgt 0,0006 l/min (0,0001 GPM); die maximale Durchflussrate 19 l/min (5,0 GPM) mit dem I/P Hochleistungspumpenkopf bzw. 26 l/min (6,9 GPM) mit zwei gestapelten I/P Easy-Load- oder Standardpumpenköpfen
- Gehäuse besitzen die Schutzklasse NEMA 4X (IP66) und eignen sich für Nassanwendungen
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung.
- Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
- Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 99999 ml), l oder gal; Kopie–1 bis 9.999 Abgabezyklen); oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus).
Umkehrmotor: Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen, Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen - Der bürstenlose, wartungfsreie Motor bietet ±0,1 % Drehzahlregelgenauigkeit mit 6000:1 Reduzierverhältnis
- Stapeln Sie 2 Pumpenköpfe mit jeder Schlauchausformung für höhere Durchflussraten und für Mehrkanalanwendungen
- Fernsteuerungsmöglichkeit über wasserfeste Verbindung
- Drehzahlregelungseingabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V skalierbar
- Die Pumprichtung erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Start/Stopp/Entleeren erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Tachometerleistung von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V skalierbar, offener Kollektor
Certifications
CE; IP66
Compliance
gemäß ISO 9002 registriert
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
±0.1 % | |
CE | |
Digitale variable Drehzahl | |
Grafisches LCD | |
0,6 bis 26.000 ml/min je nach Pumpenkopf, Schlauchgröße und Drehzahl | |
I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance | |
280 | |
1,8 m (6 ft.) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse.Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an. | |
I/P | |
12,9 in. | |
16,7 in. | |
11,1 in. | |
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primabschluss über Kontaktschluss | |
Offener Kopf | |
280 w | |
90/260 V |
4,5 A | |
Silber | |
Masterflex I/P Digitaler Prozessantrieb, Edelstahl, mit Kopfsensor; 650 U/min | |
90/260 VAC, 50/60 Hz | |
Flüssigkeits-Handhabung | |
50/60 Hz | |
IP66 | |
Edelstahl | |
Für 2, Pumpenköpfe nicht im Lieferumfang enthalten | |
32,8 cm | |
42,4 cm | |
28,2 cm | |
Ja | |
Digitale variable Drehzahl | |
45 lb. | |
0,1 bis 650 U/min |