Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ digitale Prozessantriebssysteme
Wartungsfreie Antriebe für präzises Dispensieren.
Marke:  Masterflex™ 77964-28
6986.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16418675
  • 12025.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchflussraten von 0,001 bis 8 l/min mit mitgelieferten I/P-Schläuchen—Durchflussrate abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchmaßen
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Wählen Sie aus dem anwenderfreundlichen Menü für Programmierung und Bedienung Ihre bevorzugte Sprache aus
  • Dosieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; identisches Ausführen—1 bis 9.999 Dosierzyklen oder zeitgesteuerte Dosierung—Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±± % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 bis 1
  • Das robuste Gehäuse besitzt die Schutzklasse NEMA 4X (IP66) und eignet sich für Nassanwendungen
  • Entscheiden Sie sich zum Gewährleisten höherer Anwendersicherheit für Modelle mit Kopfsensortechnologie
Spezifikation
Spezifikation
LCD
0,001 bis 8 LPM
I/P-Antrieb 77420-18, Easy-Load Pumpenkopf 77602-30, 10 ft C-Flex ULTRA™ Schläuche und 1,8 m (6 ft.) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
90 bis 260 V AC
IP 66
0,1 bis 650 U/min
Edelstahl
4,5 A, 2,5 A
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ digitale Prozessantriebssysteme > Motordrehzahl: 0,1 bis 650 U/min