Learn More
Masterflex™ Membran-Dosierpumpenkopf
Zum Pumpen durch Filter oder DrucksystemeCole-Parmer™ Masterflex™ Membran-Dosierpumpenköpfe besitzen PTFE- und benetzte Glasteile, die für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsreinheitsgrads sorgen.
1175.00 CHF - 1220.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 16,5 x 7,62 x 15,2 cm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Pumpen durch Filter oder in Drucksysteme |
Gesamtlänge (metrisch) | 16,5 cm |
Gesamtbreite (metrisch) | 7,62 cm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11885112
|
Masterflex™
07090-62 |
10 bis 100 ml/min |
1220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877903
|
Masterflex™
07090-42 |
80 bis 800 ml/min |
1175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kompatibel mit den meisten Masterflex L/S-Antrieben
- Ideal zum Pumpen durch Filter oder in Drucksysteme
- Rückschlagventil auf der Einlassseite der Pumpe liefert bei ausgeschalteter Pumpe bis zu zwei Stunden lang volle Leistung.
Spezifikation
16,5 x 7,62 x 15,2 cm | |
16,5 cm | |
Je 1 | |
40 bis 400 U/min |
Zum Pumpen durch Filter oder in Drucksysteme | |
7,62 cm | |
Membran-Dosierpumpenkopf | |
PTFE |