Learn More
Eppendorf™ Mastercycler X50l Thermozykler
Eppendorf™ Mastercycler X50 Thermocycler ist die elegante Synthese aus Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Anwendungen in der Forschung und Standardisierung routinemäßiger PCR-Anwendungen. Mit einem neuen, intuitiven Touchscreen-Konzept stehen Ihnen all diese Vorteile stets zur Verfügung.
Marke:  Eppendorf™ 6303000010
9291.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15866721
  • 9763.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Mastercycler X50 mit Touchscreen-Steuerung
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerät kann nur mit dem Mastercycler X50 mit Touchscreen-Schnittstelle gesteuert werden
  • Innovativer 2D-Gradient für erweiterte PCR-Optimierung
  • Aufheizgeschwindigkeit: 5 °C/s
  • Temperaturgenauigkeit des Blocks: ± 0,15°
  • Flexlid™ Konzept: automatische Höhenverstellung des Deckels ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien
  • Geringer Platzbedarf
  • 2 Jahre Garantie
Certifications
Konformitätserklärung
Serviceleistungen
2 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,15 °C
Blockhomogenität 20 bis 72 °C ≤±0,2 °C, 95 °C ≤±0,3 °C
96 x 0,2 ml PCR-Gefäße, 1 PCR-Platte 8 × 12
Statusanzeige
13 in.
33 cm
2 Jahr
43 cm
PCR
43 cm
5 °C/s.
Gehäuse X50l
37 °C bis 110 °C
96-Well Aluminiumblock
Bedienungsanleitung, Konformitätszertifikat und Netzkabel mit EU- und US-Stecker
27,5 × 43 × 33 cm
110 bis 230 V
Thermocycler
17 in.
27,5 cm
10,8 in.
4°bis 99 °C
17 in.
850 W
1000
1°bis 30 °C
10,7 kg (23,6 lb.)