Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50h
Der neue Mastercycler X50 ist die elegante Synthese aus Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für Forschungs-PCR-Anwendungen und Standardisierung für routinemäßige PCR-Anwendungen wie Lebensmitteltests usw. Ein neues, intuitiv bedienbares Touchscreen-Konzept bietet all diese Vorteile immer zur Hand.
Marke:  Eppendorf™ 6316000019
10820.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15826731
  • 12730.72 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Heizrate: bis 10 °C/s
  • Aufheizgeschwindigkeit: 5 °C/s
  • Temperaturgenauigkeit des Blocks: ±0,15 °C
  • Innovativer 2D-Gradient für erweiterte PCR-Optimierung
  • X50 mit Touchscreen kann bis zu 9 weitere Einheiten steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über eine Touchscreen-Schnittstelle)
  • 384-Well Block
  • Geringer Platzbedarf
  • 2 Jahre Garantie
  • Hochdruckdeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≤±0,2 °C
≤±0,2 °C
384-Well-Platte
Touchscreen
27,5 cm
PCR, Inkubation, Zyklus-Sequenzierung
43 cm
5 °C/s.
37 °C bis 110 °C
11,5 kg
4 bis 99 °C
27,5 × 43 × 33 cm
100 bis 240 V
PCR-Cycler
24 Monate
50 bis 60 Hz
Ethernet, USB
1°bis 30 °C
5 °C/s.
384-Well-Block