Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Der neue Mastercycler X50 verbindet elegant Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Forschungsanwendungen und die Standardisierung von Routine-PCR-Anwendungen, wie die Analyse von Lebensmitteln, etc. Über unseren besonders intuitiven Touchscreen sind all diese Vorteile stets verfügbar.
Marke: Eppendorf™ 6311000010
10820.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Es stehen verschiedene Blöcke zur Auswahl, vom schnellen Silberblock bis hin zum 384-Well-Block
- Touchscreen-Bedienfeld
- Innovativer 2D-Gradient für moderne PCR-Optimierung
- X50 mit Touchscreen kann bis zu neun weitere Geräte steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über ein Touchscreen-Bedienfeld)
- Flexlid™ Konzept: Einsatz verschiedener Verbrauchsmaterialien durch automatische Deckelhöhenverstellung
- Geringer Platzbedarf
- Schnelle PCR
- PCR-Optimierung
- Standard-PCR
- „Cycle-Sequencing“
Spezifikation
±0,15 °C | |
110 bis 230 V | |
27.5 cm | |
4°bis 99 °C | |
5 °C/s. |
Silberblock | |
33 cm | |
43 cm | |
Gehäuse X50s |