Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus Gradient Eco, EU-Stecker
Vielseitiger, leiser und energieeffizienter PCR-Cycler.
Marke:  Eppendorf™ 6334000018
8525.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15765675
  • 8955.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Intuitive grafische Programmierung
  • Geringer Platzbedarf
  • Universalblock für ultimative Flexibilität
  • Schließen Sie bis zu 2 Mastercycler nexus eco an Ihre vorhandene Einheit an
  • Mit Gradient erhältlich
  • E-Mail-Benachrichtigung
  • Das Flexlid™ Konzept ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien mit automatischer Höhenverstellung des Deckels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
37 bis 110 °C (Deckel), 4 bis 99 °C (Block)
25 × 41,2 × 32,1 cm
230 V, 50/60 Hz
CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB
10,9 kg
EU-Stecker
96 × 0,2 ml PCR-Röhrchen, 1 PCR-Platte (96-Wells) oder 38 × 0,5 ml PCR-Röhrchenpositionen
Standard-PCR, schnelle PCR, In-situ-PCR
> 700