Learn More
Atago™ HAND REFRAKTO MASTER H100
Marke: Atago™ 2384
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Refraktometer | |
Gehäuse MASTER-100H | |
±0.25 % Brix | |
Misst Konfitüre, Marmeladesüßigkeiten | |
130 g |
60 bis 100 Brix | |
±0,5 % Brix | |
Brix | |
IP65 |