Learn More
Invitrogen™ MAP4K2 (GCK) Recombinant Human Protein
MAP4K2 (GCK) is a serine/ threonine protein kinase that activates the JNK pathway.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004570.2 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Molekulargewicht | 95.6kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11513637
|
Invitrogen™
PV4211 |
10 μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15468623
|
Invitrogen™
PR7802A |
100 μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10322303
|
Invitrogen™
PV4281 |
1 mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Although the MAP4K2 (GCK) kinase is found in many tissues, its expression in lymphoid follicles is restricted to the cells of the germinal center, where it may participate in B-cell differentiation. The kinase may also play a role in the regulation of vesicle targeting or fusion.
Spezifikation
NP_004570.2 | |
95.6kDa | |
RUO - research use only | |
STE20 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
MAP4K2 (GCK) | |
Human | |
His Tag |