Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördel- und Entbördelzangen zum Abdichten und Öffnen von Bördelfläschchen
Verwenden Sie manuelle Thermo Scientific™ Bördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-DCR11
357.01 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Bördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen manuell an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen. Diese manuellen Bördel- und Entbördelzangen sind in den Größen 8 mm, 11 mm, 13 mm und 20 mm erhältlich und ermöglichen eine einfaches und zuverlässiges Anbringen und Entfernung von Bördelkappen.
Spezifikation
11 mm-Bördelfläschchen | |
Edelstahl, Aluminium | |
SureSTART Stufe 2 | |
Handentbördelzange |