Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol-Salz-Agar
Sie können pathogene Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben präsumtiv erkennen, isolieren und zählen, während die meisten anderen Bakterien gehemmt werden.
19.80 CHF
Spezifikation
Beschreibung Mannitol-Salz-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Produkttyp Agar
Menge 10/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Format Farbe Inhalt und Lagerung Haltbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Farbe Inhalt und Lagerung Haltbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10473663
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PO5027A
90mm-Einzelplatte Altrosa, transparent 6°bis 12 °C 26 Wochen
19.80 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Mannitol-Salz-Agar können Sie pathogene Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben präsumptiv nachweisen, isolieren und zählen, während die meisten anderen Bakterien (mit Ausnahme einiger halophiler Arten) gehemmt werden. Koagulase-positive Staphylokokken wachsen als Kolonien, die von hellgelben Zonen umgeben sind. Nicht pathogene Staphylokokken erzeugen Kolonien mit purpurroten Zonen.
Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermidis lassen sich klar und leicht unterscheiden, während die meisten anderen Bakterien durch die hohe Salzkonzentration inhibiert werden.
Staphylococcus aureus gehört zu den Koagulase-positiven, Katalase-positiven und grampositiven Kokken, die als Mono- und Diplokokken, Tetraden, kurze Ketten und Traubenkokken auftreten können. Dieses Bakterium besiedelt häufig Haut und Nase gesunder Personen und ist weltweit eine der Hauptursachen für Infektionen, sowohl im Gesundheitswesen als auch in den Kommunen. S. aureus kann eine Vielzahl von Syndromen mit klinischen Manifestationen hervorrufen, einschließlich
Haut- und Weichgewebeinfektionen, Empyem, Blutstrominfektionen, Pneumonie, Osteomyelitis, septische Arthritis, Endokarditis, Sepsis und Meningitis.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Mannitol-Salz-Agar
90mm-Einzelplatte
Agar
10/Pckg.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 26 Wochen