missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Manifold Ampoule Adapter

Includes 19 ampoule connections and cap adaptor.

Marke:  BUCHI 11065725

Artikelnummer. 17234664

  • 605.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Includes 19 ampoule connections and a cap adapter
Spezifikation

Spezifikation

Ampule Adapter
Ambient to -105°C
L-200 Freeze Dryer
5.9 in.
3.9 in.
2.4 lb.
Variable
Rubber
110 mm
150 mm
100 mm
1.1 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote