Learn More
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 26°C to 27°C |
Farbe | Rot |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 223.05g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |