Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mangan(II)-sulfatmonohydrat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Menge | 6 x 1 kg |
Strukturformel | MnSO4 · H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 169.02 |
Reinheit (%) | 99.0 bis 101.0 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |