Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, ≥99 %, Honeywell™, Reagentplus™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mangan(II)-sulfatmonohydrat |
Schmelzpunkt | 700 °C |
Farbe | Rot |
pH | 3.0 bis 3.5 (bei 50 g/l 20 °C) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Strukturformel | MnSO4 · H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 169.02 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |