Learn More
Mangan(II)-nitrat-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17141-63-8 | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
26.50 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Schmelzpunkt ca 26°C
CAS 17141-63-8
Physikalische Form Fest
Summenformel MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Reinheit (%) ≥98%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11328925
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.14
25 g
26.50 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11338925
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.22
100 g
50.90 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11348925
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.36
500 g
128.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
ca 26°C
Fest
≥98%
17141-63-8
MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mangan(II)-nitrat-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals