Learn More
Manganese(II)-Methoxid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) methoxide |
Strukturformel | Mn(OCH3)2 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3181 |
Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol |
Formelmasse | 117.01 |
Physikalische Form | Pulver |