Learn More
Manganese(II)-Methoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7245-20-7
Summenformel C2H6MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.006
MDL-Nummer MFCD00061476
InChI-Schlüssel UQIRCVPINUNHQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii methoxide, acmc-20akkm, dimethoxymanganese ii, manganese ii bis methoxide, manganese 2+ bis methoxide, manganese 2+ ion bis methoxide
PubChem CID 10219413
IUPAC-Name Mangan(2+); Methanolat
SMILES C[O-].C[O-].[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) methoxide
Strukturformel Mn(OCH3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 117.01
Physikalische Form Pulver