Learn More
Melford Maltose
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
47.50 CHF - 764.00 CHF
Spezifikation
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H22O11-H2O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018463
Unterlagen ansehen
Melford
M22000-500.0
500 g
104.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018464
Unterlagen ansehen
Melford
M22000-5000.0
5 kg
764.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018460
Unterlagen ansehen
Melford
M22000-100.0
100 g
47.50 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018461
Unterlagen ansehen
Melford
M22000-1000.0
1 kg
181.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018462
Unterlagen ansehen
Melford
M22000-250.0
250 g
57.05 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6363-53-7
Molecular Formula: C12H22O11H2O
Molecular Weight: 360.3
Spezifikation
Spezifikation
6363-53-7
C12H22O11-H2O