Learn More
Novus Biologicals™ MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand
Applications: Functional, In vitro assay
852.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 0.1 mg/mL
Zusammensetzung C99H167N19O30S
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel MALP-2, TLR6 and TLR2 Ligand
Spezies Human/Mouse/Avian
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18709023
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-26219
50 μg
852.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Specific Activity is approx. 2x10^8units/mg. One unit is defined as the dilution giving half maximal release of nitric oxide from C3H/HeJ mouse peritoneal exudate cells in the standard assay. Immunogen: MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand Buffer: 2μg in 20μL of sterile PBS solution containing 2.5% (v/v) 2-propanol, 25mM n-octyl-b-D-glucopyranoside and 1% (wt/v) human serum albumin. Dilution: Functional, In vitro assay MALP-2 was originally isolated from Mycoplasma fermentans. This MALP-2 corresponds to the originally isolated isomer, which expresses potent endotoxin-like activity and approaches in certain experimental systems the toxicity of LPS. MW: 2135.2
Spezifikation
Spezifikation
0.1 mg/mL
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Human/Mouse/Avian
C99H167N19O30S
MALP-2, TLR6 and TLR2 Ligand