Learn More
Value Plastics Male Luer Slip Union Fittings
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Marke:  Value Plastics 50120-14
Artikelnummer. 30053702
  • 23.91 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Constructed of durable chemical resistance nylon. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Spezifikation
Spezifikation
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
25/Pk.
Male Luer Slip