Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to UNF Thread Adapters
Seal luer ports with a secure and leak-proof connection
Marke: Value Plastics 50120-87
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Prevent leaks with integral lock ring mechanismSpezifikation
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS | |
Male Luer Integral Lock Ring, 1/4-28 UNF(M) Thread | |
Nylon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur