Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to UNF Thread Adapters
Seal luer ports with a secure and leak-proof connection
Marke:  Value Plastics 50120-89
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30053625
  • 43.51 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Prevent leaks with integral lock ring mechanism
Spezifikation
Spezifikation
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Male Luer Integral Lock Ring, 10-32(M) Special Tapered Thread
Polypropylene
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.