Learn More
3M™ Wartungsfreie wiederverwendbare Halbmasken der Serie 4000+
Erhältlich zur Verlängerung der Lebensdauer des Hauptpartikelfilters für wartungsfreie, wiederverwendbare 3M™ Masken der Serie 4000+. Fängt größere Sprühpartikel auf, bevor sie die Filter erreichen und verstopfen.
Marke:  3M™ 7100113104
555.49 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17257650
  • 1015.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 3M™ Überspritzschutz 400+ verlängert die Lebensdauer des Atemschutzgeräts, indem es das Verstopfen der Partikelfilter bei Lacksprayanwendungen reduziert
  • Hält die Filter bei Spritzlackierarbeiten sauber
  • Fängt größere Sprühpartikel auf, bevor sie die Filter erreichen und verstopfen
  • Für die Verwendung mit wiederverwendbaren 3M™ Atemschutzmasken der Serie 4000+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbar
Wartungsfreie, wiederverwendbare 3M™ Masken der Serie 4000+