Learn More
Buerkle™ Netzbetriebene Laborpumpe
Netzbetriebene Laborpumpe zum Transfer kleiner Mengen wässriger Medien aus Kanistern, Fässern und Enghalsbehältern.
Marke: Buerkle™ 5700-4400
1027.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Achtung! Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
- PP
- Spritzwassergeschützter Motor 230 V/200 W (IP44)
- Integrierte Sicherheitstaste als Ein-/Ausschalter
- Dichtungsloser Pumpenmechanismus für Säuren und Laugen
- Gewindeanschluss 1” mit Schlauchanschluss 3/4 in.
- Enthält: 1,5 m langer PVC-Schlauch, 3/4 in., PP-Düse und Wandhalterung
Spezifikation
CE Certified | |
IP44 | |
200 W | |
1,5 m | |
Laborpumpe | |
75 l/min | |
2 kg |
100 cm | |
7 m | |
Polypropylen | |
Laborpumpe | |
230 V | |
1,5 m langer PVC-Schlauch |