Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Streptavidin Negative Selection Beads
Entwickelt für die magnetische Trennung von Zellen durch negative Selektion. Unerwünschte Zellen werden durch einen Cocktail aus biotinylierten Antikörpern und dann mit Streptavidin beschichteten magnetischen Beads gebunden.
Marke: Invitrogen™ MSNB-6002-71
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Beschreibung
- Klon und Konzentration biotinylierter Antikörper zur unerwünschten Zellmarkierung sowie die Konzentration von MagniSort™ Streptavidin Negative Selection Beads müssen empirisch bestimmt werden
- Einzelheiten zur Optimierung des Antikörpers oder Antikörpercocktails sowie der MagniSort™ Streptavidin Negative Selection Beads finden Sie im Protokoll.
- Für die Erschöpfung von Zellen mit einem einzigen Antikörper empfehlen wir die MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads (Kat. MSPB-6003) und Protokoll
Spezifikation
25 Tests | |
Streptavidin | |
Biotin |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.