Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Kit zur Positivselektion für Maus-CD90.2
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD90.2+ Zellen durch Positivselektion. Optimiert für die Isolierung von CD90.2+ Zellen aus Milz oder Lymphknoten von Mäusen mit einem biotinylierten Anti-Maus-CD90.2-Antikörper und Streptavidin-beschichteten Magnet-Beads.
Marke: Invitrogen™ 8802-6844-74
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Includes:
- MagniSort™ Anti-Maus-CD90.2-Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort™ Beads A zur Positivselektion
Beschreibung
- CD90.2+ Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD90.2+ Zellen getrennt werden
- Nach der positiven Auswahl kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD90.2, Klon 53-2.1, überprüft werden.
- Wenn die Ausgangsposition der CD90.2-Zellen zu Beginn weniger als 5 % der Gesamtzellen beträgt, kann die Menge der zu verwendenden MagniSort™ Magnet-Beads zur positiven Auswahl für eine maximale Reinheit auf 10 μl/Test reduziert werden.
Spezifikation
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. | |
Magnetische Zelltrennung | |
Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten | |
200 Tests |