Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Anreicherungskit für humane NK-Zellen
Entwickelt für die magnetische Trennung von NK-Zellen durch Negativselektion. Optimiert für die Isolierung humaner NK-Zellen aus normalen humanen mononukleären Zellen des peripheren Blutes mit einem biotinylierten Antikörper-Cocktail und Streptavidin-beschichteten magnetischen Beads.
Marke:  Invitrogen™ 8804-6819-74
Artikelnummer. 15551277
  • 1032.00 CHF / 200 Tests
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Includes:
  • MagniSort Antikörper-Cocktail zur Anreicherung von Human-NK-Zellen: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Beads B zur Negativselektion
Beschreibung
Beschreibung
Unerwünschte Zellen, einschließlich NKT-Zellen, werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden. Sie lassen NK-Zellen in einem magnetischen Feld unberührt und frei in der Lösung.
Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail zur Anreicherung von Human-NK-Zellen enthält folgende Antikörper:
Anti-Human-CD3-Biotin
Anti-Human-CD4-Biotin
Anti-Human-CD14-Biotin
Anti-Human-CD19-Biotin
Anti-Human-CD20-Biotin
Anti-Human-CD66b-Biotin
Anti-Human-CD123-Biotin
Anti-Human-CD235a-Biotin
Anti-Human-HLA-DR-Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Magnetische Zelltrennung
Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
200 Tests