Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Kit zur Positivselektion für humanes CD19
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD19+ Zellen durch Positivselektion. Optimiert für die Isolierung von CD19+-Zellen aus humanen mononukleären Zellen des peripheren Blutes mit einem biotinylierten Anti-Human-CD19-Antikörper und Streptavidin-beschichteten Magnet-Beads.
Marke:  Invitrogen™ 8802-6833-74
Artikelnummer. 15571247
  • 906.00 CHF / 200 Tests
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Includes:
  • MagniSort Anti-Human-CD19-Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Beads A zur Positivselektion
Beschreibung
Beschreibung
  • CD19+ Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden
  • In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD19+ Zellen getrennt werden
  • Nach der positiven Auswahl kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Human-CD20, Klon 2H7, überprüft werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Magnetische Zelltrennung
Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
200 Tests