Learn More
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe
In eine Flüssigkeit bringen, um eine Rührbewegung zu erzeugen. Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe kontaminieren oder reagieren nicht mit der Mischung, in der sie sich befinden.
Marke: Velp Scientifica™ A00001063
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
In eine Flüssigkeit bringen, um eine Rührbewegung zu erzeugen.Die Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe kontaminieren nicht die Mischung, in der sie sich befinden, und reagieren auch nicht damit.
- Für Rühranwendungen
- Chemisch inert
Spezifikation
VELP Heizmagnetrührer mit runder Oberseite | |
4.5 mm | |
12 mm |