Learn More
Brady™ Aufkleber aus magnetischem Kunststoff
38.15 CHF - 38.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Kunststoff |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Magnetischer Kunststoff | |
297 mm | |
Rhomboid | |
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut |
Kunststoff | |
Dauerhaftes Acryl | |
297 mm | |
-18 °C bis 70 °C | |
Entzündliche Gase 2 |