Learn More
Invitrogen™ Magnetic 96-Well Separator
Der magnetische 96-Well-Separator ist für die schnelle und einfache Entfernung von Überständen in Proben, die an magnetische Partikel gebunden sind, konzipiert und kann manuell oder als integrierter Bestandteil einer automatisierten Arbeitsstation verwendet werden.
Marke:  Invitrogen™ A14179
1113.40 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11612169
  • 1220.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der magnetische 96-Well-Separator ist für die schnelle und einfache Entfernung von Überständen von Proben, die an magnetische Partikel gebunden sind, konzipiert und kann manuell oder als integrierter Bestandteil einer automatisierten Arbeitsstation verwendet werden. Der magnetische 96-Well-Separator ist ein ideales Hilfsmittel für den Einsatz in biologischen Singleplex- und Multiplex-Assays auf Basis der Luminex™ xMAP™ Technologie. Diese Assays nutzen Luminex™ MagPlex™ oder magnetische Mikrosphären sowie die MAGPIX™, Luminex™ 200™ oder FLEXMAP 3D™ Geräte.
Hinweis: Es wird empfohlen, den magnetischen 96-Well-Separator mit einer standardmäßigen 96-Well-Platte mit flachem Boden, z. B. Greiner, Bestell- Nr. 655096 oder einem Äquivalent, zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).
• Erzielen Sie eine hohe, reproduzierbare Retention von mit Magnetbeads gebundenen Proben mithilfe der starken Magnetleistung des magnetischen 96-Well-Separators
• Steigern Sie mit Magnetbead-basierten Assays die Wiederfindung von Proben und -reinheit im Vergleich zu filterbasierten Assays
• Vereinfachen und reduzieren Sie die Zellassay-Zeit mit Luminex™ Magnetbead-basierten Assays und dem magnetischen 96-Well-Separator
Hoher Durchsatz im 96-Well-Format mithilfe von magnetischen Mikrosphären
Der Einsatz magnetischer Mikrosphären ist in den Bereichen Biologie, Biotechnologie und anderen biomedizinischen Disziplinen weit verbreitet. Zu den Anwendungen gehören Zellsortierung, Isolierung von RNA und DNA, Vorbereitung, Aufreinigung und Sequenzierung sowie Immunologie und eine Vielzahl von Isolierungstechniken für biologische Einheiten. Der magnetische 96-Well-Separator kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Mit magnetischen Beads vergeuden Sie weniger Zeit
Novex™ Markenassays für das MAGPIX™ System sind auf Luminex MagPlex™ oder magnetischen Mikrosphären-Beads, Plattform aufgebaut. Diese Assays nutzen den Arbeitsablauf mit magnetischen Beads, der Waschschritte vereinfacht und die Variabilität der Ergebnisse reduziert. Sie sind sowohl mit Vakuum- und magnetischen Waschstationen als auch mit anderen Luminex™ xMAP™ Plattformen kompatibel. Das MAGPIX™ System kann auch mit anderen Anbietern von Luminex™ Magnetbead-basierten Assays verwendet werden.
Höhere Validierung für sichere Ergebnisse
Die Novex™ Marken-Immunassays beruhen auf der xMAP™ Bead-Technologie und sind für den gleichzeitigen Nachweis von einzelnen oder mehreren Analyten in einer einzelnen biologischen Probe konzipiert. MAGPIX™ und andere qualifizierte Assays von Thermo Fisher Scientific bieten eine genaue Analyseleistung und effiziente, einfach zu befolgende Protokolle. Darüber hinaus werden die quantitativen Analyseergebnisse, die mit Multiplexing-Assays der Marke Novex™ erzielt wurden, routinemäßig gegen übereinstimmende ELISAs getestet, um korrelative Ergebnisse zu gewährleisten.
Luminex™ xMAP™ Technolog—yeffektives und bewährtes Analysewerkzeug
In den letzten 10 Jahren hat™ die xMAP-Technologie eine breite Akzeptanz als Multiplex-Werkzeug für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen erreicht, einschließlich Proteinexpressionsprofilierung, fokussiertes Genexpressionsprofiling und Krankheitsforschung. Die Luminex™ 200™ oder FLEXMAP 3D™-Geräte nutzen die xMAP™-Technologie, indem sie Fluoreszenzbead-basierte Assays mit Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™-Software kombinieren, um die Fluoreszenzintensität von Beads (Analyt) und Assay-Signalen (PE) voneinander zu unterscheiden.
MAGPIX™-System – bringt die Leistungsfähigkeit von Multiplex in jedes Labor
Das MAGPIX™ System basiert auch auf der xMAP™-Technologie und besteht aus einem neuen Instrument, das auf Leuchtdioden (LEDs) zur Anregung, einer CCD-Kamera für den Bead- und Analytnachweis und digitalen Hochgeschwindigkeits-Signalprozessoren aufgebaut ist. Das MAGPIX™ System ist kompakter sowie robuster und das kostengünstigste, erhältliche Multiplex-Werkzeug. Die einfache, sofort einsatzbereite Ausführung ermöglicht Forschern die schnelle Durchführung von Singleplex- oder Multiplex-Assays von bis zu 50 Zielen in einzelnen biologischen Proben. Das MAGPIX™-System ist anwenderfreundlich — für neue und erfahrene Anwender gleichermaßen hervorragend geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Novex™
Luminex™ MAP™ Technologieassays
1 each
Luminex™ Geräte
Inhalt: Ein magnetischer 96-Well-Separator
  • Lagerung: Raumtemperatur
  • 96-Well-Platte
    Raumtemperatur
    Magnetischer 96-Well-Separator