Learn More
Magnesiumtrifluormethansulfonat, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388017
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60871-83-2
Summenformel C2F6MgO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 322.431
MDL-Nummer MFCD00042601
InChI-Schlüssel BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
PubChem CID 2734125
IUPAC-Name Magnesium;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >310°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Beilstein 705578
Formelmasse 322.43
Empfindlichkeit Hygroskopisch