Learn More
Hanna Instruments™ Reagenzien-Kit für Wasseruntersuchungen zur Bestimmung von Magnesium und Gesamthärte
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Ammoniak-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
256.00 CHF - 559.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer |
---|---|
Menge | 1 Set |
Typ | Wassertestkit |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Enthält | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Enthält | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11863683
|
Hanna Instruments™
HI9371901 |
Bestimmung von Magnesium und Gesamthärte | 100 | Tropfflaschen | 0,00 bis 2,00 mg/l (Magnesiumhärte) und 0,00 bis 4,70 mg/l (Gesamthärte) |
256.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11826672
|
Hanna Instruments™
HI9373301 |
Bestimmung des Ammoniakgehaltes im oberen Bereich | 100 | Tropfflaschen | 0,0 bis 50 ppm Ammonium |
398.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11748753
|
Hanna Instruments™
HI93764B25 |
Bestimmung des Ammoniakgehaltes im oberen Bereich | 25 | 25 gebrauchsfertige Fläschchen mit HI93764B-0 und 1 Flasche HI93764-0 Nessler-Reagenz | 0 bis 100 mg/l Ammoniak-Stickstoff |
559.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden gemäß dem ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler-Methode für die kolorimetrische Bestimmung von Ammoniak entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Vorgefertigte, vorbemessene Testreagenzien für die einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Durchsichtig Sie sind deutlich mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
- Tests sind für Bestimmungen im niedrigem, mittlerem und hohem Messbereich verfügbar
- Kits mit 25 gebrauchsfertigen Einzelfläschchen der Reagenz sind erhältlich
Spezifikation
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer | |
1 Set | |
Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
- TEST TOTAL HARDNESS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, EDTA tetrasodium salt