Learn More
Magnesiumsulfat-Lösung, 0.1M, Honeywell™
Artikelnummer. 15694140
Click to view available options
Menge:
1 l
Volumetrisch, 0.1 M MgSO4
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfatlösung
CAS 7487-88-9
Menge 1 l
Summenformel MgO4S
MDL-Nummer MFCD00011110
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formelmasse 120.37 mol