Learn More
Magnesiumsulfat-Hydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von DAC, getrocknet, 99.0-101.0 % MgSO4-Basis (in Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15611260
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von DAC, getrocknet, 99.0 bis 101.0 % MgSO4-Basis (in getrockneter Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfathydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC
Physikalische Form Getrocknet
Menge 1 kg
Strukturformel MgSO4 · aq
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Formelmasse 120.37 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 99 bis 101 % MgSO4-Basis (in Trockensubstanz)
Güte puriss.