Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10424511
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz