Learn More
Magnesiumsulfat, wasserfrei, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium sulfate, anhydrous |
Schmelzpunkt | 1124°C (decomposition) |
Namenshinweis | anhydrous |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% min |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone. |
IUPAC-Name | Magnesium;sulfat |
Formelmasse | 120.37 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |