Learn More
Magnesiumlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1.000±0.002 g/l |
Verpackung | Ampulle |
Menge | 500 ml |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mg |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |