Learn More
Magnesiumstab, 7.9 mm (0.31 Zoll) Durchmesser x 25 mm (1 Zoll) Länge, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486535
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium rod
Namenshinweis 7.9mm (0.31 in.) dia. x 25mm (1 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 Pc.
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.1g/piece
Form Stange