Learn More
Magnesiumoxid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E530, leicht, 98.0-100.5 % (kalziniert für Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
1 kg
20 kg
Descripción
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Magnesiumoxid |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 500 g |
Strukturformel | MgO |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 40.3 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |