Learn More
Magnesiumoxid, +97 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
81.81 CHF - 209.04 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10007542
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222532500
250 g Glasflasche
81.81 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10482835
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222530010
1 kg Kunststoffflasche
209.04 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1309-48-4
40.30
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
14792
O=[Mg]
MgO
MFCD00011109
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
Oxomagnesium
Spezifikation
3600°C
2800°C
Weiß
97% min. (on dry substance) (Complexometry)
MgO
01,633; 02,256; 07,221; 16,200
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Oxomagnesium
14792
≥97%
3.0% max.
3.5800g/mL
Magnesium oxide
1309-48-4
Amorphes Pulver
MgO
MFCD00011109
15, 5741
Solubility in water: 6.2 mg/l (20°C), reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in alcohol
O=[Mg]
40.30
40.29
Analytisch
3.58
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-171-9